Print…
Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
OR29612-1G OR29612-5G
APOSOR29612-1GEA 21.9 EUR
APOSOR29612-1G APOSOR29612-5G
Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Fórmula: C₇H₉NO₃
Peso Molecular: 155.15 g/mol
Ponto de Fusão: 27…31 °C
Ponto de Inflamação: 109.4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085080
Número CAS: 3209-72-1