Print…
2-(4-Chlorophenyl)-2-cyanoacetaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29596-1G OR29596-250MG
APOSOR29596-1GEA 137 EUR
APOSOR29596-1G APOSOR29596-250MG
2-(4-Chlorophenyl)-2-cyanoacetaldehyde
2-(4-Chlorophenyl)-2-cyanoacetaldehyde
Fórmula: C₉H₆ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052669
Número CAS: 62538-21-0