Print…
4-Isopropyl-5-mercapto-4H-1,2,4-triazol-3-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29581-1G OR29581-5G
APOSOR29581-1GEA 95.7 EUR
APOSOR29581-1G APOSOR29581-5G
4-Isopropyl-5-mercapto-4H-1,2,4-triazol-3-ol
4-Isopropyl-5-mercapto-4H-1,2,4-triazol-3-ol
Fórmula: C₅H₉N₃OS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00068125
Número CAS: 53065-47-7