Print…
α,3,5-Trichlorotoluene 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR29568-25G OR29568-10G OR29568-1G
APOSOR29568-25GEA 106 EUR
APOSOR29568-25G APOSOR29568-10G APOSOR29568-1G
α,3,5-Trichlorotoluene 98+%
α,3,5-Trichlorotoluene
Fórmula: C₇H₅Cl₃
Ponto de Fusão: 35…37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060278
Número CAS: 3290-06-0
UN: 3261
ADR: 8,III