Print…
3,5-Dichlorobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29565-25G OR29565-5G OR29565-100G
APOSOR29565-25GEA 29 EUR
APOSOR29565-25G APOSOR29565-5G APOSOR29565-100G
3,5-Dichlorobenzyl alcohol
3,5-Dichlorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆Cl₂O
Ponto de Fusão: 76…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004634
Número CAS: 60211-57-6
EINECS: 262-109-1