Print…

3-Aminoisonicotinic acid 98%

Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção

Sinônimos: 3-Aminoisonicotinic Acid, 3-Aminopyridine-4-carboxylic acid

OR29468-25G OR29468-5G
APOSOR29468-25GEA 102 EUR
APOSOR29468-25G APOSOR29468-5G
3-Aminoisonicotinic acid 98%
3-Aminoisonicotinic acid
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Peso Molecular: 138.13 g/mol
Ponto de Fusão: 287…291 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00137840
Número CAS: 7579-20-6

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR