Print…
3,4-Pyridinedicarboximide 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29467-100G OR29467-25G OR29467-5G
APOSOR29467-100GEA 209 EUR
APOSOR29467-100G APOSOR29467-25G APOSOR29467-5G
3,4-Pyridinedicarboximide 99%
3,4-Pyridinedicarboximide
Fórmula: C₇H₄N₂O₂
Peso Molecular: 148.12 g/mol
Ponto de Fusão: 232…235 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013439
Número CAS: 4664-01-1