Print…
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29448-1G OR29448-5G
APOSOR29448-1GEA 0 EUR
APOSOR29448-1G APOSOR29448-5G
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Fórmula: C₉H₆N₂O₂S
Ponto de Fusão: >300 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00171745
Número CAS: 21278-86-4