Print…
2-(2-Chlorobenzylthio)ethylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR29429-1G OR29429-250MG
APOSOR29429-1GEA 198 EUR
APOSOR29429-1G APOSOR29429-250MG
2-(2-Chlorobenzylthio)ethylamine
2-(2-Chlorobenzylthio)ethylamine
Fórmula: C₉H₁₂ClNS
Ponto de ebulição: 160…165 °C/13mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01764494
Número CAS: 42416-23-9
UN: 2735
ADR: 8,III