Print…
4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29418-1G OR29418-5G
APOSOR29418-1GEA 55.1 EUR
APOSOR29418-1G APOSOR29418-5G
4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
Fórmula: C₈H₁₄N₂O
Ponto de ebulição: 142 °C/15mmHg
Densidade: 1,0031 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023393
Número CAS: 5807-11-4