Print…
Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29376-5G OR29376-1G
APOSOR29376-5GEA 24.8 EUR
APOSOR29376-5G APOSOR29376-1G
Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Fórmula: C₇H₉NO₂
Ponto de ebulição: 70 °C/0,8mmHg
Ponto de Fusão: 37…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00817049
Número CAS: 2199-43-1