Print…
Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl Pyrrole-2-carboxylate, Methyl 1H-pyrrole-2-carboxylate, Pyrrole-2-carboxylic acid methyll ester, Methyl pyrrole-2-carboxylate
OR29375-100G OR29375-25G
APOSOR29375-100GEA 198 EUR
APOSOR29375-100G APOSOR29375-25G
Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fórmula: C₆H₇NO₂
Ponto de Fusão: 74…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00817048
Número CAS: 1193-62-0