Print…
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29368-1G OR29368-250MG
APOSOR29368-1GEA 185 EUR
APOSOR29368-1G APOSOR29368-250MG
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Fórmula: C₉H₈Br₂O₃
Ponto de Fusão: 108…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00816760
Número CAS: 13811-12-6