Print…
Ethyl-1-(2-formylphenyl)piperidine-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29347-1G OR29347-250MG
APOSOR29347-1GEA 102 EUR
APOSOR29347-1G APOSOR29347-250MG
Ethyl-1-(2-formylphenyl)piperidine-4-carboxylate
Ethyl-1-(2-formylphenyl)piperidine-4-carboxylate
Fórmula: C₁₅H₁₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00662563
Número CAS: 259683-56-2