Print…
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2934-25G OR2934-5G OR2934-100G
APOSOR2934-25GEA 0 EUR
APOSOR2934-25G APOSOR2934-5G APOSOR2934-100G
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol 98%
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 139 °C/1mmHg
Ponto de Fusão: 93…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002902
Número CAS: 501-94-0
EINECS: 207-930-8