Print…
Ethyl [(ethoxycarbonyl)thio]acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29339-1G OR29339-2.5G OR29339-5G OR29339-10G
APOSOR29339-1GEA 132 EUR
APOSOR29339-1G APOSOR29339-2.5G APOSOR29339-5G APOSOR29339-10G
Ethyl [(ethoxycarbonyl)thio]acetate
Ethyl [(ethoxycarbonyl)thio]acetate
Fórmula: C₇H₁₂O₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00662532
Número CAS: 52790-15-5
UN: 1993
ADR: 3,III