Print…
2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dimethylanthranilic acid
OR2932-10G OR2932-25G OR2932-5G
APOSOR2932-10GEA 94.4 EUR
APOSOR2932-10G APOSOR2932-25G APOSOR2932-5G
2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid 97%
2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 189…196 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017099
Número CAS: 14438-32-5