Print…
Methyl-3-phenoxybenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-phenoxybenzoate
OR29298-1G OR29298-5G OR29298-10G
APOSOR29298-1GEA 24.8 EUR
APOSOR29298-1G APOSOR29298-5G APOSOR29298-10G
Methyl-3-phenoxybenzoate
Methyl-3-phenoxybenzoate
Fórmula: C₁₄H₁₂O₃
Peso Molecular: 228.2433 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017192
Número CAS: 50789-43-0