Print…
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29257-1G OR29257-5G OR29257-10G
APOSOR29257-1GEA 0 EUR
APOSOR29257-1G APOSOR29257-5G APOSOR29257-10G
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₆ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066982
Número CAS: 25519-80-6