Print…
Thieno[3,2-b]thiophene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29252-1G OR29252-5G OR29252-25G
APOSOR29252-1GEA 43.5 EUR
APOSOR29252-1G APOSOR29252-5G APOSOR29252-25G
Thieno[3,2-b]thiophene 98%
Thieno[3,2-b]thiophene
Fórmula: C₆H₄S₂
Ponto de ebulição: 71 °C/1mmHg
Ponto de Fusão: 53…58 °C
Ponto de Inflamação: 99 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00179479
Número CAS: 251-41-2
UN: 3335
ADR: 9,III