Print…
2-Chloro-1-(4,5-dichloro-2-thienyl)ethan-1-one
Fornecedor: Apollo Scientific
OR29235-5G OR29235-10G
APOSOR29235-5GEA 788 EUR
APOSOR29235-5G APOSOR29235-10G
2-Chloro-1-(4,5-dichloro-2-thienyl)ethan-1-one
2-Chloro-1-(4,5-dichloro-2-thienyl)ethan-1-one
Fórmula: C₆H₃Cl₃OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02090184
Número CAS: 64218-50-4