Print…
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29220-1G OR29220-250MG OR29220-5G
APOSOR29220-1GEA 89.9 EUR
APOSOR29220-1G APOSOR29220-250MG APOSOR29220-5G
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Fórmula: C₁₀H₁₁N
Peso Molecular: 145.21 g/mol
Ponto de ebulição: 54…56 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00099614
Número CAS: 1195-98-8
UN: 3276
ADR: 6.1 III