Print…
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
OR29204-25G OR29204-100G OR29204-5G
APOSOR29204-25GEA 40.6 EUR
APOSOR29204-25G APOSOR29204-100G APOSOR29204-5G
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Peso Molecular: 229.07 g/mol
Ponto de ebulição: 130…135 °C/2mmHg
Ponto de Fusão: 53…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00032453
Número CAS: 2417-72-3
UN: 3261
ADR: 8 II