Print…
Pyrazine-2-carbothioamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR29190-1G OR29190-250MG OR29190-5G
APOSOR29190-1GEA 145 EUR
APOSOR29190-1G APOSOR29190-250MG APOSOR29190-5G
Pyrazine-2-carbothioamide
Pyrazine-2-carbothioamide
Fórmula: C₅H₅N₃S
Peso Molecular: 139.18 g/mol
Ponto de Fusão: 198…201 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173663
Número CAS: 4604-72-2