Print…
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-cyano-2-(hydroxyimino)acetate, Ethyl Cyanoglyoxalate Oxime, Cyano(hydroxyimino)acetic Acid Ethyl Ester, Oxyma
OR29185-100G OR29185-25G
APOSOR29185-100GEA 43.5 EUR
APOSOR29185-100G APOSOR29185-25G
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate
Fórmula: C₅H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 127…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002112
Número CAS: 3849-21-6
EINECS: 223-351-3