Print…
5-Chloro-3-chloromethyl[1,2,4]thiadiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR29175-1G OR29175-5G
APOSOR29175-1GEA 0 EUR
APOSOR29175-1G APOSOR29175-5G
5-Chloro-3-chloromethyl[1,2,4]thiadiazole
5-Chloro-3-chloromethyl[1,2,4]thiadiazole
Fórmula: C₃H₂Cl₂N₂S
Ponto de ebulição: 55 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00096470
Número CAS: 74461-64-6
UN: 1760
ADR: 8,III