Print…
Methyl-3-bromothiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29145-1G OR29145-5G
APOSOR29145-1GEA 0 EUR
APOSOR29145-1G APOSOR29145-5G
Methyl-3-bromothiophene-2-carboxylate
Methyl-3-bromothiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₆H₅BrO₂S
Ponto de ebulição: 112 °C/4mmHg
Ponto de Fusão: 50…51 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00173839
Número CAS: 26137-08-6