Print…
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2914-5G OR2914-25G OR2914-100G
APOSOR2914-5GEA 21.9 EUR
APOSOR2914-5G APOSOR2914-25G APOSOR2914-100G
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine 98+%
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Fórmula: C₆H₅ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 51…53 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012347
Número CAS: 23056-39-5