Print…
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29092-1G OR29092-5G
APOSOR29092-1GEA 29 EUR
APOSOR29092-1G APOSOR29092-5G
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Fórmula: C₉H₆ClNO
Ponto de Fusão: 211…212 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00111620
Número CAS: 5059-30-3