Print…
2-Amino-3,5-dibromo-4-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2908-25G OR2908-5G
APOSOR2908-25GEA 24.8 EUR
APOSOR2908-25G APOSOR2908-5G
2-Amino-3,5-dibromo-4-methylpyridine
2-Amino-3,5-dibromo-4-methylpyridine
Fórmula: C₅H₄Br₂N₂
Ponto de Fusão: 123…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01646065
Número CAS: 3430-29-3