Print…
1-(2,4-Dimethyl-1,3-oxazol-5-yl)ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29075-1G OR29075-250MG
APOSOR29075-1GEA 134 EUR
APOSOR29075-1G APOSOR29075-250MG
1-(2,4-Dimethyl-1,3-oxazol-5-yl)ethanone
1-(2,4-Dimethyl-1,3-oxazol-5-yl)ethanone
Fórmula: C₇H₉NO₂
Ponto de Fusão: 56…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01934451
Número CAS: 23012-25-1