Print…
3-Phenylbut-2-enoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29067-1G OR29067-250MG OR29067-500MG
APOSOR29067-1GEA 451 EUR
APOSOR29067-1G APOSOR29067-250MG APOSOR29067-500MG
3-Phenylbut-2-enoic acid
3-Phenylbut-2-enoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053500
Número CAS: 1199-20-8