Print…
3-Chloro-4-hydrazinobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29065-1G OR29065-250MG
APOSOR29065-1GEA 127 EUR
APOSOR29065-1G APOSOR29065-250MG
3-Chloro-4-hydrazinobenzonitrile
3-Chloro-4-hydrazinobenzonitrile
Fórmula: C₇H₆ClN₃
Peso Molecular: 167.6 g/mol
Ponto de Fusão: 125…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01571093
Número CAS: 254880-25-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III