Print…
5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29044-1G OR29044-250MG
APOSOR29044-1GEA 0 EUR
APOSOR29044-1G APOSOR29044-250MG
5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole
5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole
Fórmula: C₈H₆N₂O
Ponto de ebulição: 95…98 °C/0,2mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085160
Número CAS: 70380-73-3