Print…
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Methylthiazol-2-yl)acetonitrile
OR28979-10G OR28979-1G OR28979-5G
APOSOR28979-10GEA 691 EUR
APOSOR28979-10G APOSOR28979-1G APOSOR28979-5G
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile
Fórmula: C₆H₆N₂S
Ponto de ebulição: 82…83 °C/0,4mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03011392
Número CAS: 19785-39-8