Print…
(S)-(+)-Epicloridrina
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (S)-(+)-3-Cloro-1,2-epoxipropano, (S)-(+)-1-Cloro-2,3-epoxipropano
OR28971-100G OR28971-25G
APOSOR28971-100GEA 134 EUR
APOSOR28971-100G APOSOR28971-25G
(S)-(+)-Epicloridrina
(S)-(+)-Epicloridrina
Fórmula: ClCH₂CH(O)CH₂
Ponto de ebulição: 114 °C
Densidade: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077760
Número CAS: 67843-74-7
UN: 2023
ADR: 6.1+3,II