Print…
(R)-(-)-Epicloridrina 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (R)-(-)-3-Cloro-1,2-epoxipropano, (R)-(-)-1-Cloro-2,3-epoxipropano
OR28970-100G OR28970-25G OR28970-500G
APOSOR28970-100GEA 72.5 EUR
APOSOR28970-100G APOSOR28970-25G APOSOR28970-500G
(R)-(-)-Epicloridrina 99%
(R)-(-)-Epicloridrina
Fórmula: ClCH₂CH(O)CH₂
Ponto de ebulição: 114…117 °C
Densidade: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077759
Número CAS: 51594-55-9
EINECS: 424-280-2
UN: 2023
ADR: 6.1+3,II