Print…
Ethyl-2-chloronicotinate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28967-25G OR28967-100G
APOSOR28967-25GEA 0 EUR
APOSOR28967-25G APOSOR28967-100G
Ethyl-2-chloronicotinate 98%
Ethyl-2-chloronicotinate
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Ponto de ebulição: 78 °C/0,08mmHg
Densidade: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00674129
Número CAS: 1452-94-4