Print…
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Pyridinedicarboxylic acid, Cinchomeronic acid, Pyridine-3,4-dicarboxylicacid
OR28966-100G OR28966-25G OR28966-500G
APOSOR28966-100GEA 52.2 EUR
APOSOR28966-100G APOSOR28966-25G APOSOR28966-500G
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Fórmula: C₇H₅NO₄
Peso Molecular: 167.12 g/mol
Ponto de ebulição: 529
Ponto de Fusão: 262 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006392
Número CAS: 490-11-9
EINECS: 207-705-4
Merck Index: 13,02304