Print…
(S)-(-)-Ácido 2-cloropropiónico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR28944-100G OR28944-25G OR28944-5G
APOSOR28944-100GEA 119 EUR
APOSOR28944-100G APOSOR28944-25G APOSOR28944-5G
(S)-(-)-Ácido 2-cloropropiónico
(S)-(-)-Ácido 2-cloropropiónico
Fórmula: H₃CCHClCOOH
Ponto de ebulição: 77 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: 4 °C
Densidade: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064205
Número CAS: 29617-66-1
EINECS: 411-150-2
UN: 2511
ADR: 8,III