Print…
4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR2894-100G OR2894-25G OR2894-5G
APOSOR2894-100GEA 69.6 EUR
APOSOR2894-100G APOSOR2894-25G APOSOR2894-5G
4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride 95%
4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₇N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09038354
Número CAS: 13803-74-2
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II