Print…
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate, Isopropyl 2-bromoisobutyrate, 2-Bromo-2-methylpropionic Acid Isopropyl Ester
OR28936-100G OR28936-25G
APOSOR28936-100GEA 58 EUR
APOSOR28936-100G APOSOR28936-25G
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate 99%
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate
Fórmula: C₇H₁₃BrO₂
Peso Molecular: 209.08 g/mol
Ponto de ebulição: 168…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055235
Número CAS: 51368-55-9
EINECS: 257-158-0
UN: 1993
ADR: 3 III