Print…
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,3-Dichlorophenylisothiocyanate, 1,2-Dichloro-3-isothiocyanatobenzene
OR28932-25G OR28932-5G
APOSOR28932-25GEA 221 EUR
APOSOR28932-25G APOSOR28932-5G
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate 97%
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Fórmula: C₇H₃Cl₂NS
Ponto de ebulição: 256…258 °C
Densidade: 1,434 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041048
Número CAS: 6590-97-2
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II