Print…
3-Nitrophenyl isocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Isocyanato-3-nitrobenzene, 3-Nitrophenylisocyanate
OR28931-25G OR28931-5G
APOSOR28931-25GEA 289 EUR
APOSOR28931-25G APOSOR28931-5G
3-Nitrophenyl isocyanate 97%
3-Nitrophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Fórmula: C₇H₄N₂O₃
Ponto de ebulição: 130…131 °C/11mmHg
Ponto de Fusão: 51…52 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007220
Número CAS: 3320-87-4
EINECS: 222-025-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III