Print…
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR28919-100G OR28919-25G OR28919-5G
APOSOR28919-100GEA 0 EUR
APOSOR28919-100G APOSOR28919-25G APOSOR28919-5G
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄ClNO₄S
Ponto de ebulição: 143…144 °C/1,5mmHg
Ponto de Fusão: 75…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007445
Número CAS: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8,II