Print…
5-Bromonicotinic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-5-pyridine carboxylic acid, 5-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 5-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
OR28916-100G OR28916-1KG OR28916-500G
APOSOR28916-100GEA 55.1 EUR
APOSOR28916-100G APOSOR28916-1KG APOSOR28916-500G
5-Bromonicotinic acid 98%
5-Bromonicotinic acid
Fórmula: C₆H₄BrNO₂
Ponto de Fusão: 178…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009783
Número CAS: 20826-04-4
EINECS: 244-065-5