Print…
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Guaiazulene
OR28914-25G OR28914-5G
APOSOR28914-25GEA 102 EUR
APOSOR28914-25G APOSOR28914-5G
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
Fórmula: C₁₅H₁₈
Ponto de ebulição: 153 °C/7mmHg
Ponto de Fusão: 27 °C
Densidade: 0,976 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003811
Número CAS: 489-84-9