Print…
Isotiocianato de Isobutilo
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methylpropyl isothiocyanate
OR28903-5G OR28903-25G
APOSOR28903-5GEA 81.2 EUR
APOSOR28903-5G APOSOR28903-25G
Isotiocianato de Isobutilo
Isotiocianato de Isobutilo
Fórmula: C₅H₉NS
Peso Molecular: 115.2 g/mol
Ponto de ebulição: 160…162 °C
Densidade: 0.94 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 24 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00022062
Número CAS: 591-82-2
EINECS: 209-733-2
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8 II