Print…
3-Bromophenyl isocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Bromo-3-isocyanatobenzene
OR28901-25G OR28901-5G
APOSOR28901-25GEA 236 EUR
APOSOR28901-25G APOSOR28901-5G
3-Bromophenyl isocyanate 97%
3-Bromophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₇H₄BrNO
Peso Molecular: 198.02 g/mol
Ponto de ebulição: 220 °C
Densidade: 1.586 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002014
Número CAS: 23138-55-8