Print…
Pirocarbonato de Di-terc-butilo 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
OR28895-250G OR28895-100G OR28895-1KG
APOSOR28895-250GEA 43.5 EUR
APOSOR28895-250G APOSOR28895-100G APOSOR28895-1KG
Pirocarbonato de Di-terc-butilo 99%
Pirocarbonato de Di-terc-butilo
Reagent for the preparation of t-Boc protected amines.
Fórmula: C₁₀H₁₈O₅
Peso Molecular: 218.25 g/mol
Ponto de ebulição: 56…57 °C/0.5mmHg
Ponto de Fusão: 23 °C
Densidade: 0.95 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008805
Número CAS: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1 II